GF94126675
Gold-tin alloy, Au80Sn20
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AU060250
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 941-266-75
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)