GF94020319
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 100mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI107905
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 940-203-19
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)