GF93906647
Copper/Beryllium
rod, 50.8 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 25 mm, temper hard
Sinônimo(s):
CU077980
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 939-066-47
Comprimento
25 mm
diâmetro
50.8 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)