GF93676168
Nitinol
wire, 0.125 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 2 m, condition shape-memory alloy
Sinônimo(s):
NI205041
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 936-761-68
Comprimento
2 m
diâmetro
0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93676168-1EA | 4061821153036 |