GF93442653
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
10m wire, 0.8mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NE075130
About This Item
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 934-426-53
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)