GF92867079
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 75 mm, purity 99.5%
Sinônimo(s):
AL609300
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
sputtering target
fabricante/nome comercial
Goodfellow 928-670-79
Diâmetro
75 mm
espessura
3.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)