GF92296154
Cobalt
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.006mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Cobalt, CO000110
About This Item
Ensaio
≥99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 922-961-54
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
p.e.
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF92296154-2EA | 4061829512675 |
GF92296154-1EA | 4061825385693 |
GF92296154-5EA | 4061829594084 |