Documentos Principais
GF91852577
Niobium
foil, thickness 0.05 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB000316, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 918-525-77
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
10 mm
espessura
0.05 mm
p.e.
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)