Key Documents
GF91659729
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 50mm disks, 0.2mm thickness, hard
Sinônimo(s):
FE200297
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil (disks - hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 916-597-29
tamanho × espessura
50 mm × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)