GF91624103
Carbon
foil, 12mm disks, thickness 1.0mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000432, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.95%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 916-241-03
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho do disco × espessura
12 mm × 0.5 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N