GF91408776
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinônimo(s):
W 606810
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formulário
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 914-087-76
diâmetro
3.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91408776-1EA | 4061821162700 |