GF90307144
Lanthanum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Lanthanum, LA000200
About This Item
Ensaio
≥99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 903-071-44
resistividade
54 μΩ-cm
p.e.
3464 °C (lit.)
pf
920 °C (lit.)
densidade
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[La]
InChI
1S/La
chave InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)