GF90179534
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 50 x 50mm, 0.15mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AG200300
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 901-795-34
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90179534-1EA | 4061825455952 |
GF90179534-2EA | 4061829978594 |