Documentos Principais
GF88456887
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
50g lump, 10mm max. lump size
Sinônimo(s):
AJ186100
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 884-568-87
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)