Documentos Principais
GF88131832
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE830250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 881-318-32
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)