GF87824953
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, L 10 m, tolerance 0.2
Sinônimo(s):
FP301250
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 878-249-53
Comprimento
10 m
espessura
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87824953-1EA | 4061825090351 |