Documentos Principais
GF86777746
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 680, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, number of filaments, length 5 m
Sinônimo(s):
AL625725
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 867-777-46
Comprimento
5 m
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)