Key Documents
GF86768128
Tungsten boride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
W 506010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 867-681-28
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)