GF86394156
Yttrium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Yttrium, Y 005110
About This Item
Ensaio
≥99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 863-941-56
resistividade
57 μΩ-cm, 20°C
p.e.
3338 °C (lit.)
pf
1522 °C (lit.)
densidade
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
chave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)