GF86118969
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 5mm, cell size 19mm, cell wall 0.064mm, core density 0.029g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL002960
About This Item
Materiais
hexagonal (prism)
descrição
cell wall 0.064mm
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 861-189-69
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho da célula
19 mm
tamanho × espessura
300 x 300 mm × 5 mm
pb
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)