Key Documents
GF86018362
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FA140350
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 860-183-62
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3