GF85983205
Aluminum
microleaf disks, 25mm, thinness 1.0μm, specific density 269.9μg/cm2, removable support, 99.999%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL004990
About This Item
Ensaio
≥99.999%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 859-832-05
resistividade
2.6548 μΩ-cm
diâmetro × espessura
25 mm × 1.0 μm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)