Documentos Principais
GF85821701
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
Y 006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Y
Número CAS:
Peso molecular:
88.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141617
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 858-217-01
resistividade
57 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
50 mm
p.e.
3338 °C (lit.)
pf
1522 °C (lit.)
densidade
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
chave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)