Documentos Principais
GF85481499
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
50m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
W 045170
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 854-814-99
C × diâmetro
50 m × 0.125 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)