GF85362891
Zirconium
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR000140
About This Item
Ensaio
99.2%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 853-628-91
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50 x 50 mm × 0.007 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF85362891-2EA | 4061829522056 |
GF85362891-1EA | 4061825412160 |
GF85362891-5EA | 4061829593063 |