GF84779612
Zirconium
tube, 1000mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.55mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR007400
About This Item
Ensaio
99.2%
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 847-796-12
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
1000 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.55 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)