GF84097794
Cadmium
wire reel, 0.1m, diameter 0.25mm, hard, 99.99+%
Sinônimo(s):
Cadmium, CD005100
About This Item
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 840-977-94
resistividade
7.27 μΩ-cm, 22°C
C × diâmetro
0.1 m × 0.25 mm
p.e.
765 °C (lit.)
pf
320.9 °C (lit.)
densidade
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
chave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)