GF84027269
Vanadium
wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.8%
Sinônimo(s):
Vanadium, V 005120
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 840-272-69
resistividade
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.2 m × 0.5 mm
p.e.
3380 °C (lit.)
pf
1890 °C (lit.)
densidade
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V]
InChI
1S/V
chave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)