Documentos Principais
GF83917109
Platinum/Rhodium
wire, Pt70%/Rh30%, 0.025 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
PT065105
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 839-171-09
Comprimento
0.5 m
diâmetro
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)