Key Documents
GF83795024
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
SN006020
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 837-950-24
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N