Documentos Principais
GF83438365
Constantan- resistance alloy
rod, 10 mm diameter, Cu55%/Ni45%, length 200 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
CU047925
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 834-383-65
Comprimento
200 mm
diâmetro
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)