GF83048519
Carbon
rod, 50mm, diameter 25mm, graphite, 99.95%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 007950, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.95%
Formulário
rod
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 830-485-19
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho diâmetro
50 mm × 25 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)