GF82950273
Iridium
wire reel, 0.2m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Iridium, IR005120
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 829-502-73
resistividade
4.71 μΩ-cm
C × diâmetro
0.2 m × 0.25 mm
p.e.
4130 °C (lit.)
pf
2450 °C (lit.)
densidade
22.65 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
chave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)