GF82566535
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinônimo(s):
NI095821
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
polyurethane insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 825-665-35
espessura de isolamento
0.005 mm
fio C × diâmetro
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)