GF81896248
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
200mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
TA037920
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 818-962-48
C × diâmetro
200 mm × 5.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81896248-2EA | 4061829977511 |
GF81896248-1EA | 4061825453347 |