Documentos Principais
GF81718689
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 50 g
Sinônimo(s):
CD516100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 817-186-89
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)