GF81269006
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm rod, 3.2mm diameter
Sinônimo(s):
FE027905
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 812-690-06
C × diâmetro
100 mm × 3.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81269006-10EA | 4061829926984 |
GF81269006-1EA | 4061825452999 |
GF81269006-20EA | 4061829989033 |
GF81269006-2EA | 4061829957629 |
GF81269006-5EA | 4061831008005 |