GF81243929
Manganese
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.001mm, permanent polyester support, 98.7%
Sinônimo(s):
Manganese, MN000050
About This Item
Ensaio
98.7%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 812-439-29
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.001 mm
pb
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)