Key Documents
GF80317201
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
AL526020
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 803-172-01
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
50 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)