Documentos Principais
GF79879752
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinônimo(s):
SI647250
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 798-797-52
Comprimento
150 mm
D.E.
10.0 mm
espessura da parede
2.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)