GF79197777
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AG200300
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 791-977-77
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF79197777-5EA | 4061831019032 |
GF79197777-1EA | 4061825451893 |
GF79197777-2EA | 4061829967260 |