Documentos Principais
GF78541511
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 6 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
AL010270
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 785-415-11
Diâmetro
6 mm
espessura
0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)