GF77697680
Germanium
microfoil, 25x25mm, thinness 0.25μm, specific density 166.3μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 100%
Sinônimo(s):
Germanium, GE004600
About This Item
Ensaio
100%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 776-976-80
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.25 mm
p.e.
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)