Documentos Principais
GF77527750
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 100 x 100mm, 0.50mm thickness
Sinônimo(s):
TA030490
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 775-277-50
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)