GF76635344
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 2 m, coil width 150 mm
Sinônimo(s):
FE210321
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 766-353-44
Comprimento
2 m
largura da espiral
150 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76635344-1EA | 4061821151414 |