Documentos Principais
GF75871907
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 500 m, temper hard
Sinônimo(s):
AB245120
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 758-719-07
Comprimento
500 m
diâmetro
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)