GF75671400
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.01mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
W 045090
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 756-714-00
C × diâmetro
20 m × 0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF75671400-1EA | 4061825443485 |