GF75299170
Praseodymium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Praseodymium, PR000150
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 752-991-70
resistividade
68 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.015 mm
p.e.
3520 °C (lit.)
pf
931 °C (lit.)
densidade
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
chave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)