Documentos Principais
GF75297684
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.02mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
W 045100
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 752-976-84
C × diâmetro
20 m × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)