GF75251909
Palladium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.05μm, specific density 63.6μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinônimo(s):
Palladium, PD004300
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 752-519-09
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
10 mm × 0.05 μm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)